SAB4500690
Anti-EDG3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 3, S1P receptor Edg-3, S1P3, Sphingosine 1-phosphate receptor 3, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 42 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
InChI
1S/C19H34O3/c1-3-4-11-14-17-18(22-17)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-19(20)21-2/h9,12,17-18H,3-8,10-11,13-16H2,1-2H3/b12-9+
JTSVQVYMBXVLFI-FMIVXFBMSA-N
Informazioni sul gene
human ... S1PR3(1903)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1-50