SAB4500530
Anti-ADRA1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
α 1A-adrenoceptor, α 1A-adrenoreceptor, α-1A adrenergic receptor, α-1C adrenergic receptor, α-adrenergic receptor 1c
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 51 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 136-185
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)