SAB4500202
Anti-CHD4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ATP-dependent helicase CHD4, CHD-4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-β
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 217 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHD4(1108)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 571-620