Documenti fondamentali
SAB4500198
Sigma-Aldrich
Anti-LILRA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ILT-1, Immunoglobulin-like transcript 1, LIR-7, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 7, Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 52 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LILRA2(11027)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-LILRA2 Antibody detects endogenous levels of total LILRA2 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human LILRA2.
Immunogen Range: 50-99
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)