Key Documents
SAB4500139
Sigma-Aldrich
Anti-TAF6L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
PAF65-α, PAF65A, PCAF-associated factor 65 α, TAF6-like RNA polymerase II p300/CBP-associated factor-associated factor 65 kDa subunit 6L
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 67 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAF6L(10629)
Descrizione generale
Anti-TAF6L Antibody detects endogenous levels of total TAF6L protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TAF6L.
Immunogen Range: 31-80
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato