SAB4500096
Anti-CD2 Tail-binding antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CD2 antigen cytoplasmic tail-binding 2, CD2 cytoplasmic domain-binding, CD2 tail-binding, LIN1, Snu40
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 37 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD2BP2(10421)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 101-150