Documenti fondamentali
SAB4500048
Sigma-Aldrich
Anti-Caper antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ATPase H(+)-transporting lysosomal accessory protein 2, ATPase H(+)-transporting lysosomal-interacting protein 2, Renin receptor, Renin/prorenin receptor, Vacuolar ATP synthase membrane sector-associated protein M8-9
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 39 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP6AP2(10159)
Descrizione generale
Anti-Caper Antibody detects endogenous levels of total Caper protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Caper.
Immunogen Range: 171-220
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4500048-100UG4061835709502