Documenti fondamentali
SAB4301619
Sigma-Aldrich
Anti-ERVW-1
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ENV, ENVW, ERVWE1, HERV7Q, HERVW
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Numero d’accesso
NP_055405
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERVW-1(30816)
Immunogeno
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human endogenous retrovirus group W, member 1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)