SAB4301139
Anti-GST Tag antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Rabbit Anti-Glutathione-S-transferase Tag
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
63 kDa
Concentrazione
2.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4301139-100UL | 4061837435973 |