SAB4301029
Anti-SLC34A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
NAPI-3B, NAPI-IIb, NPTIIb
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.4 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:100- 1:300
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001171469.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC34A2(10568)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)