SAB4300694
Anti-TIF1β antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-KAP1, Anti-RNF96
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~110 kDa
Reattività contro le specie
monkey, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(L-S-G-G-P)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM28(10155)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)