SAB4300639
Anti-Raf1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-v-raf-leukemia viral oncogene 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~74 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(T-S-P-R-L )
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Raf1(24703)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1