SAB4300525
Anti-GAP43 (Ab-41) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-B-50 antibody produced in rabbit, Anti-PP46 antibody produced in rabbit, Anti-growth associated protein 43 antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~43 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(Q-A-S-F-R)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAP43(2596)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4300525-100UG | 4061833477267 |