SAB4300507
Anti-GRIA1 (Ab-849) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-GLUH1 antibody produced in rabbit, Anti-GLUR1 antibody produced in rabbit, Anti-GLURA antibody produced in rabbit, Anti-HBGR1 antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~110 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
( Q-Q-S-I-N)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA1(2890)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)