SAB4300407
Anti-RPS6KA1 (Ab-348) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-HU-1 antibody produced in rabbit, Anti-MAPKAPK1A antibody produced in rabbit, Anti-RSK antibody produced in rabbit, Anti-RSK1 antibody produced in rabbit, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~90 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(S-R-T-P-R)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPS6KA1(6195)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1