SAB4300374
Anti-MAPT (Ab-181) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DDPAC antibody produced in rabbit, Anti-FLJ31424 antibody produced in rabbit, Anti-FTDP-17 antibody produced in rabbit, Anti-MAPTL antibody produced in rabbit, Anti-microtubule-associated protein tau antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~48 kDa
~62 kDa
~78 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(P-K-T-P-P)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1