SAB4300111
Anti-phospho-CDC2 (pThr161) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CDC28A antibody produced in rabbit, Anti-CDK1 antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp686L20222 antibody produced in rabbit, Anti-MGC111195 antibody produced in rabbit, Anti-cell division cycle 2, G1 to S and G2 to M antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~34 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(T-Y-TP-H-E)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr161)
Informazioni sul gene
human ... CDC2(983)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)