SAB4300077
Anti-phospho-TP53 (pSer37) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FLJ92943 antibody produced in rabbit, Anti-LFS1 antibody produced in rabbit, Anti-TRP53 antibody produced in rabbit, Anti-p53 antibody produced in rabbit, Anti-tumor protein p53 antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~53 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(L-P-SP-Q-A)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer37)
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1
Articoli
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.