SAB4200887
Anti-ACE2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACE-related carboxypeptidase, Angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog (ACEH), Metalloprotease MPROT15
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous solution
liquid
Concentrazione
~1 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)