SAB4200867
Anti-PMEL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ME20-M (ME20M) Melanoma-associated ME20 antigen, Melanocyte protein, Melanocyte protein Pmel 17, Melanocytes lineage-specific antigen GP100, Melanoma gp100, P1, P100, Premelanosome protein, Silver locus protein homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Livello qualitativo
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using human melanoma SK-MEL-28 cell lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Detection of the PMEL band by Immunoblotting is specifically inhibited by the immunogen.
Azioni biochim/fisiol
PMEL fibrils have an amyloidogenic nature and share features with pathological amyloids.4 Mutations in PMEL are associated with pigmentation disorders and/or impairments in eye development in various species.1,5,6
PMEL is suggested an excellent model system to study mechanisms of intracellular amyloid formation.1
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)