SAB4200807
Anti-Superoxide Dismutase (SOD) antibody, Mouse monoclonal
clone SD-G6, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Cu-Zn, Superoxide dismutase 1, hSod1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SD-G6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, canine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using 5μg/ml Superoxide Dismutase from human erythrocytes for coating
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOD1(6647)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200807-100UL | 4061838045652 |
SAB4200807-25UL | 4061838045669 |