SAB4200700
Anti-MR-Pro ADM antibody, Mouse monoclonal
clone MR2.1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Midregional proadrenomedullin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MR2.1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92)
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system of heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Pancreas sections
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADM(133)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)