SAB4200663
Anti-Copeptin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CT-proAVP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL (recommended using recombinant human Copeptin trifluoroacetate)
immunohistochemistry: 20 μg/mL (recommended using mouse or human kidney sections)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg (recommended using recombinant human Copeptin trifluoroacetate (C8749).)
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (recommended using human Copeptin trifluoroacetate (C8749) for coating.)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AVP(551)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)