SAB4200581
Anti-Msi-1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-MSI1, Anti-MSI1H, Anti-MUSASHI 1, Anti-m-Msi-1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~39 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of SH-SY5Y cells.
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MSI1(4440)
mouse ... Msi1(17690)
rat ... Msi1(259272)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry