SAB4200580
Anti-Msi-1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
AntiMSI1, AntiMSI1H, AntiMUSASHI 1, Antim-Msi-1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~39 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using Lysates of HEK-293T cells overexpressing human Msi-1.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells overexpressing human Msi-1.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MSI1(4440)
rat ... Msi1(259272)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence