SAB4200538
Anti-Claudin-5 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-AWAL, Anti-BEC1, Anti-CLDN5, Anti-CPETRL1, Anti-TMVCF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~23 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human heart
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using MCF7 cells
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of OVCAR-3 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLDN5(7122)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunolabelling
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200538-200UL | 4061837725609 |