SAB4200527
Anti-USP8 antibody, Mouse monoclonal
clone US872, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Deubiquitinating enzyme 8, Anti-HumORF8, Anti-UBPY, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 8, Anti-Ubiquitin isopeptidase Y, Anti-Ubiquitin specific peptidase 8, Anti-Ubiquitin thioesterase 8, Anti-Ubiquitin-specific-processing protease 8, Anti-hUBPy, Monoclonal Anti-USP8 antibody produced in mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
US872, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~127 kDa
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, bovine, monkey, mouse, dog
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 5-10 μg/test using MCF7 cells
indirect immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using A549 cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using MCF7 total cell extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP8(9101)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol