SAB4200518
Anti-SLC1A1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-EAAT3, Anti-solute carrier family 1, member 1, EAAC1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded human small intestine.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC1A1(6505)
mouse ... Slc1a1(20510)
rat ... Slc1a1(25550)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol