SAB4200515
Anti-Arc antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Activity-regulated cytoskeleton-associated protein, Anti-Arc3.1, Anti-Arg3.1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain
western blot: 1.5-3 μg/mL using U937 cell extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARC(23237)
mouse ... Arc(11838)
rat ... Arc(54323)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)