SAB4200471
Anti-SND1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-TDRD11, Anti-staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1, p100
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~102 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of rat NRK cells.
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SND1(27044)
mouse ... Snd1(56463)
rat ... Snd1(64635)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 2