SAB4200370
Anti-PVRL4 antibody, Mouse monoclonal
clone N4.101.10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Nectin-4/PVRL4 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-PVRL4 antibody produced in mouse, Anti-EDSS1, Anti-LNIR, Anti-Nectin-4, Anti-PRR4, Anti-PVRL4, Anti-Poliovirus receptor-related 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N4.101.10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 5-10 μg/test using using 1x106 MDA-MB-231 cells
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using using MDA-MB-231 cells
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PVRL4(81607)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)