SAB4200344
Anti-SMYD3 antibody, Mouse monoclonal
clone SMYD3-2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-KMT3E, Anti-SET and MYND domain containing 3, Anti-ZMYND1, Anti-Zinc finger MYND domain-containing protein 1, Anti-Zinc finger protein, subfamily 3A (MYND domain containing), 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SMYD3-2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 5-10 μg/mL using whole extracts of HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMYD3(64754)
mouse ... Smyd3(69726)
rat ... Smyd3(498295)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol