SAB4200330
Anti-phospho-CD3ζ (pTyr72) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-CD247, Anti-CD3H, Anti-CD3Q, Anti-CD3Z, Anti-T cell receptor T3 zeta chain, Anti-T3Z, Anti-TCRK, Anti-Tcrz
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
western blot: 1:1,000-1:2,000 using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr72)
Informazioni sul gene
mouse ... Cd247(12503)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- western blotting