SAB4200180
Anti-Cullin 3 antibody ,Mouse monoclonal
clone CUL3-9, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CUL3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CUL3-9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 80 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or mouse brain.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CUL3(8452)
mouse ... Cul3(26554)
rat ... Cul3(301555)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)