SAB4200146
Anti-AMSH-LP / STAMBPL1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ALMalpha, Anti-AMSH-FP, Anti-AMSH-like protease, Anti-STAM binding protein-like 1, Anti-associated molecule with the SH3 domain of STAM (AMSH) like protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
monkey, canine, human, rat, bovine, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 5-10 μg/mL using using whole extracts of rat NRK cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAMBPL1(57559)
mouse ... Stambpl1(76630)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)