SAB4200142
Anti-ADAR2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADAR2-8, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ADARB1, Anti-Adenosine Deaminase, RNA-specific B1, Anti-DRABA2, Anti-DRADA2, Anti-RED1, Anti-RNA Editase 1, Anti-RNA-editing enzyme 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ADAR2-8, monoclonal
PM
antigen ~81 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using HL-60 total cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADARB1(104)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol