SAB4200120
Anti-Ephrin-B2 antibody ,Mouse monoclonal
clone EFR-163M, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-EFNB2, Anti-EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 5, Anti-EPLG5 ligand of EPH-related kinase 5, Anti-HTK ligand, Anti-HTKL, Anti-LERK5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EFR-163M, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~56 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing a human Ephrin-B2 fusion protein
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EFNB2(1948)
Descrizione generale
Anti-Ephrin-B2 recognizes human Ephrin-B2 protein (~56 kDa).
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)