SAB4200107
Anti-CHD4 antibody, Mouse monoclonal
clone 3F2/4, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F2/4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~250 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHD4(1108)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)