SAB4200054
Anti-DNA polymerase δ p50 antibody, Rat monoclonal
clone PDK 7B4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-POLD2, Anti-Polymerase (DNA directed), delta 2, regulatory subunit 50kDa, Monoclonal Anti-DNA polymerase δ p50 antibody produced in rat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PDK 7B4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLD2(5425)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- western blot analysis
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200054-25UL | 4061838034168 |
SAB4200054-200UL | 4061838034151 |