SAB4200024
Anti-Notch 1 antibody, Rat monoclonal
clone ICN 5B5, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Anti-TAN1, hN1, neurogenic locus notch homolog protein 1, Anti-Translocation-associated notch protein, Monoclonal Anti-Notch 1 antibody produced in rat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ICN 5B5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~120 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human Jurkat cells and developing with a sensitive film
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOTCH1(4851)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato