SAB3500623
Anti-APOA4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
40 kDa
Reattività contro le specie
human, chicken
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOA4(337)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Linkage
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)