SAB3500336
Anti-BAD antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Bcl-2-like 8
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BAD(572)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Linkage
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)