Documenti fondamentali
SAB2900382
Sigma-Aldrich
Anti-GBL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MLST8(64223)
Immunogeno
Synthetic peptide from human MLST8 / GBL.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)