Documenti fondamentali
SAB2900069
Sigma-Aldrich
Anti-PTPMT1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPMT1(114971)
Categorie correlate
Immunogeno
Synthetic 16 amino acid peptide from N-terminus of human PTPMT1. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Dog, Panda (100%); Marmoset, Bovine, Pig (88%).
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)