SAB2702359
Monoclonal Anti-Pancreatic Lipase antibody produced in mouse
clone GT1777, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
PL, PNLIPD, PTL
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT1777, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
51kDa
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1.79mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PNLIP(5406)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2