SAB2702321
Monoclonal Anti-CEP152 antibody produced in mouse
clone GT1285, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
MCPH4, MCPH9, SCKL5
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT1285, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
189kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.65mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CEP152(22995)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)