SAB2702306
Monoclonal Anti-Histone H4K20me2 (dimethyl Lys20) antibody produced in mouse
clone GT1851, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
H4FA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT1851, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
11kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000-1:10,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys20)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H4A(8359)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2