SAB2702268
Monoclonal Anti-5-HydroxymethylCytosine / 5-hmC antibody produced in mouse
clone GT13612, affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT13612, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
dot blot: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunohistochemistry: suitable
methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)