SAB2702254
Monoclonal Anti-Influenza A virus NP (nucleoprotein) antibody produced in mouse
clone GT1236, affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT1236, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
56kDa
Reattività contro le specie
influenza A virus
tecniche
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:1,000-1:10,000
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)