SAB2702242
Monoclonal Anti-Dengue virus Type 2 NS5 protein antibody produced in mouse
clone GT361, affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT361, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
103kDa
Reattività contro le specie
Dengue virus
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi